문서
275743
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylnitrobenzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3C]2C6H3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
235.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
powder
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-13(2,3)10-7-8-11(14(4,5)6)12(9-10)15(16)17/h7-9H,1-6H3
InChI key
LXBUSXRSPLOXCP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,5-Di-tert-butylnitrobenzene may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable