주요 문서
275735
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert-butylaniline
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩314,752
₩314,752
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩314,752
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3C]2C6H3NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
205.34
Beilstein:
2691916
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩314,752
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
powder
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(c(N)c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H23N/c1-13(2,3)10-7-8-11(12(15)9-10)14(4,5)6/h7-9H,15H2,1-6H3
InChI key
NUZVLYNISQOZOW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
2,5-Di-tert-butylaniline has been used in the preparation of:
  • new rigid bidentate nitrogen ligands 1,2-bis[(2,5-di-tert-butylphenyl)imino]acenaphthene (dtb-BIAN)[1]
  • N-(2,5-di-tert-butylphenyl)perylene-3,4-dicarboximide[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Monomeric Magnesium and Calcium Complexes containing the Rigid, Dianionic 1, 2-Bis [(2, 5-di-tert-butylphenyl) imino] acenaphthene (dtb-BIAN) and 1, 2-Bis [(2-biphenyl) imino] acenaphthene (bph-BIAN) Ligands.
Fedushkin IL, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 630(4), 501-507 (2004)
New perylenes for dye sensitization of TiO2.
Ferrere S and Gregg BA.
New. J. Chem., 26(9), 1155-1160 (2002)
Christopher Elam et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(5), 1512-1523 (2011-03-01)
Two screening protocols based on recursive partitioning and computational ligand docking methodologies, respectively, were employed for virtual screens of a compound library with 345,000 entries for novel inhibitors of the enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA), a potential target for