주요 문서
275239
Sigma-Aldrich
3-(Ethylamino)-p-cresol
90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩65,163
₩65,163
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩65,163
About This Item
Linear Formula:
C2H5NHC6H3(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩65,163
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
90%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES string
CCNc1cc(O)ccc1C
InChI
1S/C9H13NO/c1-3-10-9-6-8(11)5-4-7(9)2/h4-6,10-11H,3H2,1-2H3
InChI key
CTGSQPRDMHCIMM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-(Ethylamino)-p-cresol was used in the synthesis of rhodol by undergoing condensation reaction with 2-(2,4-dihydroxybenzoyl)benzoic acid[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bryan C Dickinson et al.
Chemistry & biology, 18(8), 943-948 (2011-08-27)
Hydrogen peroxide (H(2)O(2)) can serve as a beneficial signaling agent or toxin depending on its concentration and location within a cell or organism. Methods to measure the localized accumulation of H(2)O(2) in living specimens remain limited. Motivated to meet this