주요 문서
275174
Sigma-Aldrich
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine monohydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
242.75
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
207-209 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CCOc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2O.ClH/c1-2-15-12-6-4-3-5-11(12)14-9-7-13-8-10-14;/h3-6,13H,2,7-10H2,1H3;1H
InChI key
OPDWQXGKXOCCDT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1-(2-Ethoxyphenyl)piperazine monohydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)