274852
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
98%
동의어(들):
N-Hydroxy-N-phenylbenzamide, N-Phenylbenzohydroxamic acid
크기 선택
분석
98%
양식
powder
mp
118-120 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ON(c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,16H
InChI key
YLYIXDZITBMCIW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable