문서
27477
Sigma-Aldrich
(−)-β-Citronellene
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadiene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18
CAS Number:
Molecular Weight:
138.25
Beilstein:
1719875
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥90% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D −7.0±2°, neat
refractive index
n20/D 1.439
bp
~155 °C (lit.)
density
0.761 g/mL at 20 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C10H18/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7,10H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
InChI key
FUDNBFMOXDUIIE-JTQLQIEISA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
100.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
38 °C - closed cup