주요 문서
27455
Sigma-Aldrich
(±)-Potassium citramalate monohydrate
≥95.0% (NT)
동의어(들):
(±)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid dipotassium salt, (±)-2-Methylmalic acid dipotassium salt, (±)-Citramalic acid dipotassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩223,300
₩223,300
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩223,300
About This Item
Linear Formula:
KOOCCH2C(OH)(CH3)COOK · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
242.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩223,300
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥95.0% (NT)
양식
solid
SMILES string
O.[K+].[K+].CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2K.H2O/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7;;;/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
QYWXEUYISHLCOP-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
애플리케이션
Potassium citramalate monohydrate may be used in chemical synthesis studies.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Metodi Dimitrov Metodiev et al.
Journal of medical genetics, 51(12), 834-838 (2014-10-30)
Inherited optic neuropathy has been ascribed to mutations in mitochondrial fusion/fission dynamics genes, nuclear and mitochondrial DNA-encoded respiratory enzyme genes or nuclear genes of poorly known mitochondrial function. However, the disease causing gene remains unknown in many families. We used