주요 문서
273457
Sigma-Aldrich
N-Guanylurea sulfate salt hydrate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩154,077
₩154,077
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩154,077
About This Item
Linear Formula:
[H2NC(=NH)NHCONH2]2·H2SO4 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
151.13 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩154,077
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
powder
mp
199 °C (dec.) (lit.)
작용기
amine
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.NC(=N)NC(N)=O.NC(=N)NC(N)=O
InChI
1S/2C2H6N4O.H2O4S.H2O/c2*3-1(4)6-2(5)7;1-5(2,3)4;/h2*(H6,3,4,5,6,7);(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
DZDHHDIWWOAIGP-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
N-Guanylurea sulfate salt hydrate may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Baptiste A J Poursat et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109414-109414 (2019-07-14)
Metformin (MET) is a pharmaceutical product mostly biotransformed in the environment to a transformation product, guanylurea (GUA). In ready biodegradability tests (RBTs), however, contrasting results have been observed for metformin. The objective of this study was to measure the biodegradation