주요 문서
273430
Sigma-Aldrich
2-Methoxyisophthalic acid
85%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
분석
85%
양식
powder
mp
213-215 °C (lit.)
SMILES string
COc1c(cccc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
ZRWAPLTWCQQSAN-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
remainder 2-methoxy-3-methylbenzoic acid
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)