주요 문서
273155
Sigma-Aldrich
Acetone azine
98%
동의어(들):
1,1,4,4-Tetramethyl-2,3-diazabuta-1,3-diene, 2-Propanone 2-(1-methylethylidene)hydrazone, Acetazine, Acetone ketazine, Dimethyl ketazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩203,203
₩203,203
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩203,203
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C=NN=C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.02
₩203,203
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
133 °C/763 mmHg (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
C\C(C)=N/N=C(/C)C
InChI
1S/C6H12N2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h1-4H3
InChI key
PFLUPZGCTVGDLV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Reactions of methyl-substituted titanocene?bis(trimethylsilyl)acetylene complexes with acetone azine: crystal structures of (η5:η1-C5HMe3CH2CMe2NH)2Ti and (C5Me5)2Ti(NCMe2)
Rep M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 597(1), 146-156 (2000)