주요 문서
273066
Sigma-Aldrich
4-Amino-2,6-diphenylphenol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩110,026
₩110,026
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩110,026
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H2(C6H5)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
261.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩110,026
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
148-150 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
Nc1cc(c(O)c(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15NO/c19-15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)18(20)17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,20H,19H2
InChI key
YCOUFOVMXBWYIX-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
4-Amino-2,6-diphenylphenol was used in the synthesis of 4-diazo-2,6-diphenylcyclohexa-2,5-dienone by undergoing diazotization in glacial acetic acid[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Equilibrium study of biphenyl-2-ol by infrared spectroscopy.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 14, 1663-1665 (1976)