주요 문서
272957
Sigma-Aldrich
1,1-Diiodo-2,2-dimethylpropane
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCHI2
CAS Number:
Molecular Weight:
323.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.605 (lit.)
bp
100 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
2.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(I)I
InChI
1S/C5H10I2/c1-5(2,3)4(6)7/h4H,1-3H3
InChI key
WETJKCOBPFKLBI-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
The reaction of 1,1-diiodo-2,2-dimethylpropane with indium powder in N,N-dimethylformamide (DMF) was studied[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Reaction of α-halo organoindium reagents with carbonyl compounds and electron-deficient alkenes.
Tetrahedron, 52(8), 2803-2816 (1996)