분석
98%
양식
solid
mp
38-40 °C (lit.)
solubility
formic acid: soluble 50 mg/mL, clear, yellow-orange
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC1CC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c1-3(7)9-5-2-4(8)6-5/h5H,2H2,1H3,(H,6,8)
InChI key
OEYMQQDJCUHKQS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges