271977
1,6-Dioxaspiro[4.4]nonane-2,7-dione
98%
동의어(들):
4,4-Dihydroxypimelic acid dilactone, Spirodilactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
크기 선택
보기 변경
5 G
₩151,032
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
156.14
Beilstein:
128330
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
69-71 °C (lit.)
작용기
ester
ketal
SMILES string
O=C1CCC2(CCC(=O)O2)O1
InChI
1S/C7H8O4/c8-5-1-3-7(10-5)4-2-6(9)11-7/h1-4H2
InChI key
VTQYOGUFKHVWOO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1,6-Dioxaspiro[4.4]nonane-2,7-dione was used to cure diglycidylether of bisphenol A (DGEBA) with ytterbium triflate as initiator[1].
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
New degradable thermosets obtained by cationic copolymerization of DGEBA with an s (γ-butyrolactone).
Gimenez R, et al.
Polymer, 46(24), 10637-10647 (2005)