주요 문서
271640
Sigma-Aldrich
Sodium hippurate hydrate
99%
동의어(들):
Benzoylaminoacetic acid sodium salt, Hippuric acid sodium salt hydrate, N-Benzoylglycine sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CONHCH2COONa · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
201.15 (anhydrous basis)
Beilstein:
3638470
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.Na.H2O/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IOZRWVOSUXHESF-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)