분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.538 (lit.)
bp
118-119 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
COc1cccc(CCN)c1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-3-8(7-9)5-6-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3
InChI key
WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter