분석
98%
refractive index
n20/D 1.601 (lit.)
bp
185 °C/12 mmHg (lit.)
mp
41-42 °C (lit.)
density
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H10O2/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,13H
InChI key
HBUCPZGYBSEEHF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup