문서
269727
Sigma-Aldrich
1,2,3-Triazole-4,5-dicarboxylic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
157.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
Quality Level
분석
98%
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1nn[nH]c1C(O)=O
InChI
1S/C4H3N3O4/c8-3(9)1-2(4(10)11)6-7-5-1/h(H,8,9)(H,10,11)(H,5,6,7)
InChI key
TZFOEYRGARRRGO-UHFFFAOYSA-N
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable