주요 문서
269700
Sigma-Aldrich
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
97%
동의어(들):
1,1-Dimethoxy-2-(methylthio)ethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3SCH2CH(OCH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
136.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4528 (lit.)
bp
59-60 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(CSC)OC
InChI
1S/C5H12O2S/c1-6-5(7-2)4-8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
DVOAQLUDKIFSNB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-19 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)