주요 문서
269158
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
동의어(들):
NSC 193751
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩80,591
25 G
₩239,845
₩80,591
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩80,591
25 G
₩239,845
About This Item
Linear Formula:
BrCH2P(Br)(C6H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
436.12
Beilstein:
3579901
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩80,591
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
234-236 °C (lit.)
작용기
bromo
phosphine
SMILES string
[Br-].BrC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H17BrP.BrH/c20-16-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19;/h1-15H,16H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
YFTMLUSIDVFTKU-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant or reagent for synthesis of:
  • Vernonia allenes and sesquiterpenoids
  • Monohalovinylated pyrethoids with insecticidal activity
  • Vitamin D analogs with anticancer activity
Reactant for:
  • Asymmetric substitution affecting optical properties of boradiazaindacene dyes
  • Carbanionic rearrangements of halomethylenecyclobutanes
Used for diferrocenyl molecular wires
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)