268879
N,N′-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
97%
동의어(들):
2,2′-(Ethylenediimino)diethanol
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
97%
양식
solid
mp
98-100 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
OCCNCCNCCO
InChI
1S/C6H16N2O2/c9-5-3-7-1-2-8-4-6-10/h7-10H,1-6H2
InChI key
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)