주요 문서
268348
Sigma-Aldrich
3-Oxoadipic acid
98%
동의어(들):
β-Ketoadipic acid, 3-Oxohexanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH2CH2COCH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
160.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분석
98%
mp
124-126 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)CC(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)