주요 문서
268135
Sigma-Aldrich
trans-4-Stilbenecarboxaldehyde
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩204,827
₩204,827
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩204,827
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=CHC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
208.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩204,827
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
mp
112-114 °C (lit.)
작용기
aldehyde
phenyl
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)\C([H])=C(/[H])c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-12H/b7-6+
InChI key
CLXSBHRRZNBTRT-VOTSOKGWSA-N
일반 설명
The relative binding affinity of trans-4-stilbenecarboxaldehyde was calculated which was used in drug development targeting human estrogen receptor α[1].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Miho Y Mizutani et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 60(2), 183-194 (2012-02-02)
A fast method that can predict the binding affinities of chemicals to a target protein with a high degree of accuracy will be very useful in drug design and regulatory science. We have been developing a scoring function for affinity