문서
265039
Sigma-Aldrich
Benzyl trisulfide
99%
동의어(들):
Dibenzyl trisulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5CH2)2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
278.46
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
bp
160-163 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
SMILES string
C(SSSCc1ccccc1)c2ccccc2