주요 문서
264164
Sigma-Aldrich
2-Chloro-9,10-bis(phenylethynyl)anthracene
동의어(들):
2-Chloro-BPEA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H17Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
412.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
mp
224-226 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc2c(C#Cc3ccccc3)c4ccccc4c(C#Cc5ccccc5)c2c1
애플리케이션
Reagent for chemiluminescence research.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aldrichimica Acta, 16, 59-59 (1983)