주요 문서
263931
Sigma-Aldrich
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩268,874
₩268,874
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩268,874
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18
CAS Number:
Molecular Weight:
150.26
Beilstein:
2349373
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩268,874
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
60-62 °C/5 mmHg (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C11H18/c1-6-11-9(4)7(2)8(3)10(11)5/h11H,6H2,1-5H3
InChI key
MXYDFFLUOPTQFI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ethyl-tetramethylcyclopentadiene may be used in chemical synthesis.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
131.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
55 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)