주요 문서
263869
Sigma-Aldrich
Triethylenetetramine-N,N,N′,N′′,N′′′,N′′′-hexaacetic acid
98%
동의어(들):
TTHA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2]2
CAS Number:
Molecular Weight:
494.45
Beilstein:
1811090
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
분석
98%
mp
232-233 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)CCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C18H30N4O12/c23-13(24)7-19(3-5-21(9-15(27)28)10-16(29)30)1-2-20(8-14(25)26)4-6-22(11-17(31)32)12-18(33)34/h1-12H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)
InChI key
RAEOEMDZDMCHJA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)