주요 문서
261416
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol
99%
동의어(들):
Chlorothymol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩61,306
₩61,306
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩61,306
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHC6H2(Cl)(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
184.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩61,306
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
mp
60-62 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble 10%, clear to very slightly hazy, yellow
water: insoluble
작용기
chloro
SMILES string
CC(C)c1cc(Cl)c(C)cc1O
InChI
1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3
InChI key
KFZXVMNBUMVKLN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Photocatalytic degradation of 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol has been investigated in water and in simulated soil washing wastes containing Brij 35 in the presence of TiO2 dispersions[1].
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M Davezza et al.
Environmental science and pollution research international, 20(5), 3224-3231 (2012-10-16)
The photocatalytic degradations of 4-chlorophenol (CP), 4-chloro-2-methylphenol (CMP), 4-chloro-3,5-dimethylphenol (CDMP) and 4-chloro-2-isopropyl-5-methylphenol (CIMP) were investigated in water and in simulated soil washing wastes containing Brij 35 (polyoxyethylene(23)dodecyl ether) in the presence of TiO2 dispersions. A neat inhibition of substrate decomposition