주요 문서
261106
Sigma-Aldrich
Europium
chunks, under oil, purified by distillation, 99.9%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Eu
CAS Number:
Molecular Weight:
151.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99.9%
양식
chunks
정제법
distillation
저항도
81 μΩ-cm, 20°C
bp
1527 °C (lit.)
mp
822 °C (lit.)
density
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Eu]
InChI
1S/Eu
InChI key
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)