주요 문서
260037
Sigma-Aldrich
2,6-Dibromo-4-fluorophenol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6H2(F)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
269.89
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
양식
solid
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES string
Oc1c(Br)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2FO/c7-4-1-3(9)2-5(8)6(4)10/h1-2,10H
InChI key
RRAZCUUOWIDAJS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)