주요 문서
259039
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-hexadiene)rhodium(I),dimer
98%
동의어(들):
Di-μ-chlorobis[(1,2,5,6-η)-1,5-hexadiene]dirhodium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(H2C=CHCH2CH2CH=CH2)RhCl]2
CAS Number:
Molecular Weight:
434.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
반응 적합성
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Rh].Cl[Rh].C=CCCC=C.C=CCCC=C
InChI
1S/2C6H10.2ClH.2Rh/c2*1-3-5-6-4-2;;;;/h2*3-4H,1-2,5-6H2;2*1H;;/q;;;;2*+1/p-2
InChI key
HXNWPVBAYNUADR-UHFFFAOYSA-L
애플리케이션
Catalyst for:
  • Hydrogenation
  • Enantioselective hydrosilylation
Useful catalyst for the reduction of arenes and heterocyclic compounds using CTAB or THS as phase-transfer catalyst.[1][2]
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aldrichimica Acta, 18, 111-111 (1985)
Organometallics, 2, 1055-1055 (1983)