주요 문서
257273
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H14BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
416.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
λmax
418 nm
SMILES string
Cc1cc(Br)c2C(=O)c3ccccc3C4=C(C(=O)Nc1c24)c5ccccc5
InChI
1S/C23H14BrNO2/c1-12-11-16(24)19-20-18(14-9-5-6-10-15(14)22(19)26)17(23(27)25-21(12)20)13-7-3-2-4-8-13/h2-11H,1H3,(H,25,27)
InChI key
NGLCGJZEUKMFNH-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
6-Bromo-4-methyl-1-phenylanthrapyridone may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)