Key Documents
257184
Sigma-Aldrich
Triethylaluminum solution
25 wt. % in toluene
동의어(들):
Aluminumtriethanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al(C2H5)3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.16
Beilstein:
3587229
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
농도
25 wt. % in toluene
density
0.848 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Al](CC)CC
InChI
1S/3C2H5.Al/c3*1-2;/h3*1H2,2H3;
InChI key
VOITXYVAKOUIBA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Angled septum-inlet adapter Z11,820-6 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z11,814-1 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z11,819-2 is recommended.
격막 유입구 어댑터
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-18 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)