주요 문서
256498
Sigma-Aldrich
Zinc cyanide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Zn(CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
117.42
Beilstein:
4124366
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
분석
98%
형태
powder
기술
HPLC: suitable
density
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N#C[Zn]C#N
InChI
1S/2CN.Zn/c2*1-2;
InChI key
VJHHEOJUJAQMPF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.