주요 문서
256137
Sigma-Aldrich
2-Butylacrolein
95%
동의어(들):
2-Methylenehexanal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
95%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCC(=C)C=O
InChI
1S/C7H12O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
IWEWQGKFUYQGSN-UHFFFAOYSA-N
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)