분석
95%
mp
113-117 °C (lit.)
작용기
chloro
phenyl
SMILES string
ClCc1ccc(cc1)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C15H13Cl/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2/b7-6+
InChI key
IWJQBYQAGGHNAB-VOTSOKGWSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable