주요 문서
254541
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl) acetylenedicarboxylate
97%
동의어(들):
Bis(trimethylsilyl) 2-butynedioate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
US$163.00
US$163.00
재고 정보
예상 입고일2025년 3월 06일
크기 선택
보기 변경
100 ML
US$163.00
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H18O4Si2
CAS Number:
Molecular Weight:
258.42
Beilstein:
4680184
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
US$163.00
재고 정보
예상 입고일2025년 3월 06일
분석
97%
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
94 °C/0.005 mmHg (lit.)
density
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)OC(=O)C#CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4Si2/c1-15(2,3)13-9(11)7-8-10(12)14-16(4,5)6/h1-6H3
InChI key
RYHMNBZWRLSKHY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)