주요 문서
254452
Sigma-Aldrich
Chlorotripropylsilane
98%
동의어(들):
Tripropylchlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2)3SiCl
CAS Number:
Molecular Weight:
192.80
Beilstein:
1737489
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
density
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC[Si](Cl)(CCC)CCC
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-4-7-11(10,8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3
InChI key
ACTAPAGNZPZLEF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
145.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
63 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)