주요 문서
254193
Sigma-Aldrich
Gallium(III) chloride
≥99.99%
동의어(들):
Gallium trichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
GaCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
176.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
1 mmHg ( 48 °C)
분석
≥99.99%
mp
78 °C (lit.)
density
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ga](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
UPWPDUACHOATKO-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Lower-temperature solvothermal techniques using GaCl3 and NaN3 or Li3N result in nanocrystalline GaN.
Radical mediator and catalyst in a number of organic bond formation reactions.
포장
product is packed in vials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)