주요 문서
253022
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
99%
동의어(들):
(S)-(+)-α-Acetoxyphenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH(C6H5)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
194.18
Beilstein:
2694109
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]28/D +153°, c = 2 in acetone
광학 순도
ee: 98% (GLC)
mp
97-99 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ester
phenyl
SMILES string
CC(=O)O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
InChI key
OBCUSTCTKLTMBX-VIFPVBQESA-N
애플리케이션
The (R)- and (S)-isomers are chiral derivatizing agents for NMR determination of enantiomeric purity of α-deuterated carboxylic acids, alcohols, and amines.[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 83-83 (1983)