주요 문서
252506
Sigma-Aldrich
9-Chloroanthracene
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H9Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
212.67
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
96%
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES string
Clc1c2ccccc2cc3ccccc13
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Karin Björklund et al.
Journal of environmental management, 159, 106-114 (2015-06-13)
Conventional stormwater treatment techniques such as sedimentation and filtration are inefficient for removing the dissolved and colloidal phases of hydrophobic organic compounds (HOCs) present in stormwater. Adsorption could be a promising technique for removing colloidal and dissolved pollutants. Five low-cost