주요 문서
252409
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine
97%
동의어(들):
Octaethylporphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C36H46N4
CAS Number:
Molecular Weight:
534.78
Beilstein:
379798
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
powder
λmax
401 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CC)c5CC)c(CC)c4CC)c(CC)c3CC
InChI
1S/C36H46N4/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30/h17-20,37,40H,9-16H2,1-8H3/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-
InChI key
HCIIFBHDBOCSAF-MUZKIALCSA-N
유전자 정보
human ... TERT(7015)
일반 설명
Metalated and metal free 2,3,7,8,12,13,17,18-octaethyl- 21H,23H-porphine (OEP) can form Langmuir Blodgett (LB) thin films. OEP has gas sensing properties.1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)