주요 문서
252344
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyphenyl isocyanate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
163.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
refractive index
n20/D 1.527 (lit.)
n20/D 1.5270 (lit.)
bp
119-121 °C/22 mmHg (lit.)
density
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-2-12-9-6-4-3-5-8(9)10-7-11/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
BUIQXUQLYZPMLS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)