주요 문서
251348
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br2C6H2(OH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
295.91
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
99%
mp
270-274 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)