주요 문서
250465
Sigma-Aldrich
4,4′-Oxydibenzenesulfonyl hydrazide
technical grade, 90%
동의어(들):
4,4′-Oxybis(benzenesulfonyl hydrazide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O(C6H4SO2NHNH2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
358.39
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
Grade
technical grade
분석
90%
mp
160-161 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NNS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NN)cc1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)