주요 문서
250457
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine chloride calcium salt tetrahydrate
98%
동의어(들):
Choline chloride phosphate calcium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClN(CH3)3CH2CH2OPO3Ca·4H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
329.73
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
SMILES string
[Cl-].[Ca++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[N+](C)(C)CCOP([O-])([O-])=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)