주요 문서
250430
Sigma-Aldrich
2-Benzylamino-4-methylpyridine
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H14N2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccnc(NCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H14N2/c1-11-7-8-14-13(9-11)15-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
QHDJYTUZWBABGW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)