주요 문서
250228
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium perrhenate
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩74,806
₩74,806
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩74,806
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2)4N(ReO4)
CAS Number:
Molecular Weight:
492.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩74,806
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
powder
SMILES string
[O-][Re](=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.4O.Re/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;/h5-16H2,1-4H3;;;;;/q+1;;;;-1;
InChI key
MTTXKKTWRLXAKW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Starting material for rhenium complexes of o-phenylenediamine and o-aminobenzenethiol[1] and for perrhenate salt formation with nickel porphyrins.[2] Model compound for the synthesis of diagnostic radiopharmaceuticals.[3][4]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Luo, H. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 2287-2287 (1995)
Luo, L. et al.
Inorganic Chemistry, 32, 4491-4491 (1993)
Inorganic Chemistry, 29, 223-223 (1990)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 315-315 (1990)