주요 문서
250201
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium octachlorodirhenate(III)
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
{[CH3(CH2)3]4N}2Re2Cl8
CAS Number:
Molecular Weight:
1140.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
반응 적합성
core: rhenium
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Re-](Cl)(Cl)Cl.Cl[Re-](Cl)(Cl)Cl.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/2C16H36N.8ClH.2Re/c2*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;;;;;;;;;;/h2*5-16H2,1-4H3;8*1H;;/q2*+1;;;;;;;;;2*+3/p-8
InChI key
DSDHKKNVLJDBNO-UHFFFAOYSA-F
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)