주요 문서
249777
Sigma-Aldrich
(Bromomethyl)trimethylsilane
97%
동의어(들):
(Trimethylsilyl)methyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiCH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
167.12
Beilstein:
1731484
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
115.5 °C/742 mmHg (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)CBr
InChI
1S/C4H11BrSi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
InChI key
ACAUYCZBWABOLI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
60.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
16 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)